Our products are not for human use; they are labeled for research purposes only. See our terms and conditions. https://www.sigmaaldrich.com/life-science/legal/terms-and-conditions#3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
corn
Formulário
suspension
técnica(s)
microbiological culture: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a component in broth to act as indicator for starch utilization[5]as a component in fermentation medium, low-cost medium and in LB medium for the simultaneous saccharification and co-fermentation (SSCF) test[6]
- as a component in fermentation medium for optimization studies[7]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Can be used for culinary purposes?
1 answer-