C4503
p-Chloromercuriphenylsulfonic acid sodium salt
Sinônimo(s):
p-Chloromercuribenzenesulfonic acid
Faça loginpara ver os preços organizacionais e de contrato
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
Produtos recomendados
Aplicação
A thiol inhibitor, more soluble than p-chloromercuribenzoic acid.
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
Not applicable
Ponto de fulgor (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Encontre a documentação dos produtos que você adquiriu recentemente na biblioteca de documentos.