C4356
Anti-Caspase 9 antibody,Mouse monoclonal
clone CAS9, purified from hybridoma cell culture
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CAS9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a purified recombinant human caspase 9 preparation
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP9(842)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blot assay
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)