C4237
Protamine Kinase, Cytosolic from bovine kidney
>90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Cytosolic Protamine Kinase
Selecione um tamanho
R$ 6.664,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.664,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
≥15,000 units/mg protein
peso molecular
45 kDa
embalagem
vial of 100 ng
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)