Merck
Pular para
C7983
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
I.D. × H 4.7 mm × 8 mm
Sinônimo(s):
cloning cylinder, cloning equipment, 378470100, F37847-0100, clone isolation chamber, cloning flask
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
50 ea
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 792,00
Sobre este item
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
R$ 792,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0100
I.D. × H
4.7 mm × 8 mm
General description
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
C3858C3983C1059
Cloning cylinders, glass volume 150 μL
C1059
Cloning cylinders, glass
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile; electron beam irradiated
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0100
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0300
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0200
manufacturer/tradename
Millipore TR1004
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
dish of 15 cylinders
I.D. × H
4.7 mm × 8 mm
I.D. × H
9.5 mm × 11 mm
I.D. × H
6.4 mm × 8 mm
I.D. × H
-
Still not finding the right product?
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)