Documentos Principais
C3817
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 20 L (5.5 gal), low-density polyethylene
Sinônimo(s):
carboys, nalgene carboys
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
Materiais
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2210-0050
A × Diâmetro
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
capacidade nominal
20 L (5.5 gal)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)