C3741
Cholera Toxin B subunit
peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB), lyophilized powder
Sinônimo(s):
CTB
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
peroxidase conjugate (Contains ~ 2 moles HRP/mole of CTB. ~100 μg HRP conjugated to ~45 μg CTB)
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
peroxidase activity
>100 U/mg, pH 6.0, 20 °C
peso molecular
pentamer 57 kDa
~12 kDa
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
chave InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- In the isolation of lipid rafts and analysis of B-cell receptor distribution, signaling and ubiquitination.
- In the staining of lipid rafts in brain tissues.
- As a transganglionic tracer to determine the central projections of the anterior ethmoidal nerve in rat.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Atenção
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2