C3025
(±)-Chlorpheniramine maleate salt
≥99% (perchloric acid titration)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (perchloric acid titration)
forma
powder
pf
130-135 °C (lit.)
originador
Bayer
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
Aplicação
- as H1 receptor antagonist to determine the receptor function
- to block the effect of compound 48/80 on plasma IGF-I
- as a standard for fast sensing and determination by sequential injector coupled with potentiometer
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.