C-27111
Chondrocyte Growth Medium
Basal Medium, 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-39635
About This Item
Produtos recomendados
forma
aqueous solution
embalagem
pkg of 500 ml
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39635
Aplicação
Componentes
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Primary human chondrocyte cells and optimized growth media for the in vitro cultivation of chondrocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.