Documentos Principais
C1878
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
257.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCl
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)