C1671
Chlorprothixene hydrochloride
Sinônimo(s):
2-Chloro-9-(3-dimethylaminopropylidene)thioxanthene hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
chave InChI
YWKRLOSRDGPEJR-KIUKIJHYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?