C1240
Chlormethiazole hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-methyl-5-(β-chloroethyl)thiazole hydrochloride, 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole hydrochloride, Clomethiazole hydrochloride, Somnevrin hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Store desiccated
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white
solubilidade
H2O: soluble >10 mg/mL
originador
AstraZeneca
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1ncsc1CCCl
InChI
1S/C6H8ClNS.ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;/h4H,2-3H2,1H3;1H
chave InChI
OFXYKSLKNMTBHK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience