C-12216
Human Dermal Lymphatic Endothelial Cells (HDLEC)
Juvenile foreskin, 500,000 cryopreserved cells
Sinônimo(s):
HDLEC cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human foreskin (juvenile dermis)
embalagem
pkg of 500,000 cells
morfologia
( endothelial)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Aplicação
Qualidade
Advertência
Rotina de subcultura
Outras notas
Produtos recomendados
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Protocolos
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Conteúdo relacionado
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.