Documentos
C0899
Sigma-Aldrich
N-(Chloromethyl)phthalimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
195.60
Beilstein:
140942
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
pf
131-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
chave InChI
JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves