BR701458
BRAND® Reagent Reservoirs for multichannel pipettes and automatic systems
1 column, low profile, column capacity 50 mL, flat bottom
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless
flat bottom
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
1 column
low profile
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
BRAND 701458
capacidade
50 mL
capacidade da coluna
50 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- ANSI/SLAS standard format Compatible with nearly all liquid handling robots and other automated dispensing systems
- 5 different types for use with multichannel pipettes and automatic systems
- Excellent stability and chemical resistance made from high-quality polypropylene
- Very low dead volume due to pyramid bottoms
- Free from RNases and DNases
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)