BMSIPD119640
Prefilled 96 well plate for BeadBlaster™ 96
bead diam. 4 mm, well volume 2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPD119640
diâm. do cordão
4 mm
volume do poço
2 mL
compatibilidade
BeadBlaster™ 96
Descrição geral
These 96 well toughened genomics plates have a 2ml capacity in each square well. Prefilled with one 4mm bead in each well.
Informações legais
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)