Documentos Principais
BM991.9136.02
B Medical P900
Pharmacy / Lab Refrigerator
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiais
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
B Medical Systems
Parâmetros
4-15 °C temp. range
A × L × P
78.27 in. × 44.84 in. × 40.91 in.
capacidade
31.607 ft3
peso
601.86 lb
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
  • Premium - Upright, Pharmacy Refrigerator
  • Organic Glass Door
  • 2 Wire Shelves
  • 3 ST Drawers with Front Covers
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display with Proximity Card Access Control
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Electronic Door Access
  • Internal LED Light
Aplicação
Laboratory Refrigeration
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)