Documentos Principais
BM991.8643.02
B Medical U201
Ultra Low Temperature Freezer
Sinônimo(s):
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiais
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
B Medical Systems
Parâmetros
-20--86 °C temp. range
A × L × P
50.90 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
capacidade
7.55 ft3
peso
430 lb
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Premium Upright, Ultra Low Temperature Freezer
  • 1 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • One Insulated Inner Door
  • Proximity Card Access Control
  • RTMD Included
Aplicação
Laboratory Refrigeration
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)