Documentos Principais
BM991.8516.04
B Medical F501
Plasma Storage Freezer
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
entrada CA/CC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiais
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
B Medical Systems
Parâmetros
-32--41 °C temp. range
A × L × P
78.27 in. × 33.27 in. × 40.91 in.
capacidade
21.118 ft3
peso
663.59 lb
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
  • Premium - Upright, Mid-Size, Plasma Freezer
  • 5 SS Perforated Drawers
  • Casters with integrated feet
  • 7" Color Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Interior Doors
  • B Connected Prepared
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
  • Temperature Chart Recorder
  • Storage Capacity of 460 Plasma Bags (350ml)
Aplicação
Blood Management
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)