BAH189780000
Poxygrid® Petri Dish Carrying Racks
Holds 15 x 100 mm plates, epoxy-coated (steel)
Selecione um tamanho
R$ 403,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 403,00
Produtos recomendados
Materiais
epoxy-coated (steel)
Características
Holds 15 x 100 mm plates
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H18978-0000
suporte C × L × A
108 × 108 × 356 mm
compatibilidade
for use with Petri Dishes
Categorias relacionadas
Descrição geral
Wide front opening prevents dished from sliding out during transport but allows easy loading and emptying from the top
- Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Not suitable for glass dishes
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)