BAF189790002
Poxygrid® Contact Plate and Petri Dish Rack
Holds 30 x 60 mm dishes, epoxy-coated (steel)
Sinônimo(s):
plate rack
Selecione um tamanho
R$ 690,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 690,00
Produtos recomendados
Materiais
epoxy-coated (steel)
Características
Holds 30 x 60 mm dishes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18979-0002
tamanho
76x229x127 mm
compatibilidade
for use with Contact Plate and Petri Dishes
Descrição geral
- Prevents accidents during transport
- Compact size maximizes incubator space and won′t crowd benchtop
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)