Documentos Principais
BAF189830000
Bel-Art® Petri Dish Incubation Tray
Holds 100 mm Petri Dishes, dish capacity 4, white epoxy-coated (steel)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 815,00
R$ 815,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 815,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
R$ 815,00
Check Cart for Availability
Materiais
white epoxy-coated (steel)
Características
Holds 100 mm Petri Dishes
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18983-0000
capacidade da placa
4
Descrição geral
The Petri Dish Incubation Tray holds 100mm (4") Petri dishes securely on an incubator rack.
  • Excellent aid for keeping cell cultures organized
  • 28 holes in bottom allow air passage; 19mm (¾") in diameter
  • 1.6mm (¹/16") thick, white epoxy-coated steel
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF) for 15-20 min
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)