B9398
Anti-Bovine Serum antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Serum, bovine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bovine
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:160 using human peripheral blood lymphocytes
immunoelectrophoresis: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Alb(280717)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoelectrophoresis
- immunodiffusion
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)