Documentos Principais
B9183
Sigma-Aldrich
Anti-HA monoclonal
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-HA, Anti-hemaglutinina de influenza
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.642,00
R$ 2.642,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.642,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.56
R$ 2.642,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.50 μg/mL using HA tagged fusion proteins in transiently transfected mammalian cell extracts.
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
2-8°C
Descrição geral
The Monoclonal Anti-HA Biotin Conjugate antibody recognizes the HA tag sequence on the HA tagged fusion proteins when expressed at the N or C terminal to the fusion protein. This antibody is derived from the HA-7 hybridoma, which is produced from the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from BALB/c mice immunized with a synthetic peptide corresponding to the amino acid residues 98-106 (YPYDVPDYA) of human Influenza virus hemagglutinin (HA) known as HA-tag, conjugated to KLH. Ascites fluid collected from the HA-7 hybridoma is then conjugated to biotin.
Especificidade
O anticorpo reconhece formas nativas e desnaturadas/reduzidas de proteínas etiquetadas com HA e reage com proteínas de fusão marcadas com HA nas terminações N ou C expressas em células de E. coli ou mamíferos.
Imunogênio
peptídeo sintético que corresponde a um fragmento de hemaglutinina (HA) do vírus da influenza humano conhecido como etiqueta de HA, conjugado a KLH
Aplicação
Antibody suitable for immunoblotting.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J Zhang et al.
Scientific reports, 8(1), 2373-2373 (2018-02-07)
High-risk, cancer-causing human papillomaviruses (HPV) cause infections of the epidermis that may progress to cancer, including cervical cancer. Viral persistence, contributed to by viral evasion of the host immune response, is associated with the likelihood of cancer developing. Langerhans cells
Generation of functional scFv intrabody to abate the expression of CD147 surface molecule of 293A cells
Tragoolpua,K et al.
Biotechnology, 8(5) (2008)
Lindsay L Jones et al.
Molecular immunology, 51(2), 234-244 (2012-04-11)
The heterodimeric IL-12 cytokine family is characterized by the sharing of three α (p19, p28, p35) and two β (p40 and Ebi3) subunits, and includes IL-12 (p35/p40), IL-23 (p19/p40), IL-27 (p28/Ebi3) and IL-35 (p35/Ebi3). In this study, the dimerization interfaces
Emeline Ragonnaud et al.
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997), 40(2), 51-61 (2017-02-07)
Currently available prophylactic vaccines have no therapeutic efficacy for preexisting human papillomavirus (HPVs) infections, do not target all oncogenic HPVs and are insufficient to eliminate the burden of HPV induced cancer. We aim to develop an alternative HPV vaccine which
Takako Araki et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 106(9), e3346-e3363 (2021-06-02)
Mechanisms underlying pituitary corticotroph adenoma adrenocorticotropin (ACTH) production are poorly understood, yet circulating ACTH levels closely correlate with adenoma phenotype and clinical outcomes. We characterized the 5' ends of proopiomelanocortin (POMC) gene transcripts, which encode the precursor polypeptide for ACTH
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the isotype and light chain for Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 produced in mouse?
    1 answer
    1. Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 is mouse IgG1, kappa light chain.