Documentos Principais
B819-500
Sigma-Aldrich
Bovine Brain Endothelial Cell Growth Medium (500 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
6 mo.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
All-in-one ready-to-use media
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)