B7561
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methbromide
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(5S)-5-[(6R)-6,8-Dihydro-8-oxofuro[3,4-e]-1,3-benzodioxol-6-yl]-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium bromide (1:1)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].C[N+]1(C)CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45
InChI
1S/C21H20NO6.BrH/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
chave InChI
BWXCECYGGMGBHD-GRTNUQQKSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience