B7510
Beauvericin
≥97% (HPLC), suitable for HPLC
Sinônimo(s):
cyclo(D-α-Hydroxyisovaleryl-L-N-methyl-Phe)3
About This Item
Produtos recomendados
product name
Beauvericin, ≥97% (HPLC)
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder or crystals
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1OC(=O)C(Cc2ccccc2)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(Cc3ccccc3)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(Cc4ccccc4)N(C)C1=O)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C45H57N3O9/c1-28(2)37-40(49)46(7)35(26-32-21-15-11-16-22-32)44(53)56-39(30(5)6)42(51)48(9)36(27-33-23-17-12-18-24-33)45(54)57-38(29(3)4)41(50)47(8)34(43(52)55-37)25-31-19-13-10-14-20-31/h10-24,28-30,34-39H,25-27H2,1-9H3
chave InChI
GYSCAQFHASJXRS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3