Documentos Principais
B7416
Sigma-Aldrich
4,6-O-Benzylidene-D-galactose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16O6
Número CAS:
Peso molecular:
268.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1OC2COC(OC2C(O)C1O)c3ccccc3
InChI
1S/C13H16O6/c14-9-10(15)12(16)18-8-6-17-13(19-11(8)9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2
chave InChI
FOLRUCXBTYDAQK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)