Documentos
B7138
Supelco
Bispyrazolone
≥98%, crystalline
Sinônimo(s):
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
346.38
Beilstein:
572787
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Ensaio
≥98%
forma
crystalline
cor
tan
adequação
suitable for determination of cyanide
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
chave InChI
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Epstein, J.
Analytical Chemistry, 19, 272-272 (1947)