Documentos Principais
B6876
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OBzl)-OH
Sinônimo(s):
Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
337.37
Beilstein:
2226572
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pf
69-71 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
chave InChI
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)