Documentos Principais
B6009
Sigma-Aldrich
Biphenyl-4-carbonyl chloride
Sinônimo(s):
4-Phenylbenzoyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
216.66
Beilstein:
472842
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
pf
110-112 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
chave InChI
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)