B5667
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
~97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Magenta™ phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
solubilidade
DMF: 50 mg/mL, clear, orange
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-5-1-4-7(2-6(5)10)11-3-8(4)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
chave InChI
WUHVYTJTZAKPOS-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3