B5283
Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)−Biotin antibody, Mouse monoclonal
clone RG-96, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RG-96, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit
não deve reagir com
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
técnica(s)
direct ELISA: 1:150,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000
western blot (chemiluminescent): 1:200,000-1:400,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)-Biotin antibody, Mouse monoclonal has been used in β-Catenin enzyme immunoassay. It has also been used in immunohistochemistry for examining histology of mammary glands.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)