B3188
BYK204165
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(1-methyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-4H-isoquinolin-1,3-dione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cccc1\C=C2/C(=O)NC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-17-8-4-5-10(17)9-13-11-6-2-3-7-12(11)14(18)16-15(13)19/h2-9H,1H3,(H,16,18,19)/b13-9-
chave InChI
BTYSIDSTHDDAJW-LCYFTJDESA-N
Informações sobre genes
human ... PARP1(142)
mouse ... PARP1(11545)
rat ... PARP1(25591)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3