Key Documents
B2891
Sigma-Aldrich
BES sodium salt
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14NNaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
235.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
forma
crystalline powder
faixa de pH útil
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1 (Free acid)
solubilidade
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCN(CCO)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S.Na/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12;/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
BICINE ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
B3876
BICINE