Documentos Principais
B2886
Sigma-Aldrich
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Sinônimo(s):
BOP, BOP Reagent, Castros reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22F6N6OP2
Número CAS:
Peso molecular:
442.28
Beilstein:
4287025
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pf
>130 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
chave InChI
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Activating reagent for synthesis of peptides and amino acid derivatives
substituído por
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Castro, B, et al.
Tetrahedron Letters, 1219, 1219-1219 (1975)