Documentos Principais
B2506
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12BrN2O8P
Número CAS:
Peso molecular:
387.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12BrN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
chave InChI
NNUOOMKMVQYVFR-UHFFFAOYSA-N
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)