B138
BTCP hydrochloride
Sinônimo(s):
Benocyclidine hydrochloride, N-[1-(Benzo[b]thien-2-yl-cyclohexyl)]piperidine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white
solubilidade
H2O: >180 mg/mL
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].C1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3cc4ccccc4s3
InChI
1S/C19H25NS.ClH/c1-5-11-19(12-6-1,20-13-7-2-8-14-20)18-15-16-9-3-4-10-17(16)21-18;/h3-4,9-10,15H,1-2,5-8,11-14H2;1H
chave InChI
XBOZTWUGBRZVBP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A3(6531)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3