B133
(S)-(−)-Bay K8644
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
S-(−)-1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
yellow
solubilidade
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@H]1c2ccccc2C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3/t13-/m0/s1
chave InChI
ZFLWDHHVRRZMEI-ZDUSSCGKSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3