AXYVT38410ULRS
Pipette tips in 384-tip format, robotic
size 10 μL, pkg of 5x3840tips/cs, racked, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Corning
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc VT-384-10UL-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x3840tips/cs
tamanho
10 μL
Descrição geral
- Axygen® automation pipette tips in 384-tip format are designed for Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST, and 16ST head.
- Manufactured to stringent specifications including automated assembly to minimize contamination risks and ensure consistent performance and quality.
- The clear polypropylene high-quality tips are ideal for sensitive biological applications.
- RNase-/DNase-free and nonpyrogenic.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)