Documentos Principais
AXYVT250RLAB
Pipette tips for Velocity, robotic
size 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked in bottom sealed rack
Sinônimo(s):
Pipette tips for Velocity
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
250 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc VT-250-R-LAB
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
tamanho
250 μL
volume
250 μL
Características e benefícios
Axygen® 96-well tips have the following features and benefits:
  • For greater consistency and performance they are assembled via automation
  • Tips are RNAse/DNAse free
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Compatible with Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST and 16ST head
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Velocity11 VPrep is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)