Documentos Principais
AXYTXL10L
MAXYMum Recovery® pipette tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs, clear
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
0.1—10 μL
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TXL-10-L
Corning
embalagem
pkg of 20x1000tips/cs
tamanho
0.1-10 μL
volume
0.1—10 μL
cor
clear
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)