AXYTF1000
Pipette filter tips
universal fit, size 1000 μL, pkg of 5x1000tips/cs
Sinônimo(s):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
volume:
1000 μL
Produtos recomendados
Materiais
clear
esterilidade
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
fabricante/nome comercial
Axygen Inc TF-1000
Corning
embalagem
pkg of 5x1000tips/cs
tamanho
1000 μL
volume
1000 μL
Categorias relacionadas
Aplicação
Pipette filter tips are suitable for microbiological and DNA amplification processes.
Características e benefícios
- Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
- The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
- Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
- Nonpyrogenic
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)