Documentos Principais
AXYT300LRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
for P2/P10, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Sinônimo(s):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
0.5—10 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-300-L-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x960tips/cs
tamanho
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
cor
clear
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Corning® Maxymum Recovery® microvolume pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention, excellent precision, accuracy, and high yield.
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)