Documentos Principais
AXYT1000BRS
Pipette tips
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Sinônimo(s):
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
1000 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue
esterilidade
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante/nome comercial
Axygen Inc T-1000-B-R-S
Corning
embalagem
pkg of 5x1000tips/cs
capacidade
1000 μL
volume
1000 μL
cor
blue
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • The Axygen® pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • The beveled tips reduce the capillary effect and facilitate accurate dispensing of the samples.
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)