Documentos Principais
AXYSCT050SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Sinônimo(s):
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cap (screw cap)
flat bottom tube
polypropylene
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Axygen Inc SCT-050-SS-C-S
Corning
embalagem
pkg of 8x500caps/cs
Parâmetros
20000 × g max. RCF
tamanho
0.5 mL
cor
clear
clear
conector
cap (screw cap)
adequação
suitable for (centrifugation)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)