Documentos Principais
AXYPDW12HC
Axygen high clarity plate, deep well
size 1.2 mL, size 96 well
Sinônimo(s):
Corning cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
fabricante/nome comercial
Corning P-DW-12-HC
tamanho
1.2 mL
96 well
adequação
suitable for PCR
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)