Documentos Principais
AXYP5ML48C
Deep well plate, with pyramid bottom
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
pyramid bottom clear polypropylene wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-5ML-48-C
Corning
volume máximo
5 mL
5.0 mL
tamanho
48 wells
volume de trabalho
4.6 mL
tipo de ligação
non-treated surface