AXYP384120SQCS
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
size 384 wells, Not Treated, working volume 120 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Sinônimo(s):
Corning cell culture plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear plate
square bottom clear polypropylene wells
esterilidade
sterile
Características
Not Treated
fabricante/nome comercial
Axygen Inc P-384-120SQ-C-S
Corning
embalagem
pkg of 10x5plates/cs
volume máximo
130 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
120 μL
adequação
suitable for PCR
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)