Documentos Principais
AV50135
Sigma-Aldrich
Anti-FIBCD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ14810, Anti-Fibrinogen C domain containing 1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
51 kDa
reatividade de espécies
horse, pig, mouse, bovine, rat, human, rabbit
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FIBCD1(84929)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human FIBCD1
Aplicação
Anti-FIBCD1 antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 1.0μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fibrinogen C domain containing 1 (FIBCD1) is a tetrameric transmembrane endocytic receptor that is localized to the intestinal brush border. It binds to chitin and chitin fragments and is important for immune responses against parasites and fungi.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: DGYPLTVADYSGTAGDSLLKHSGMRFTTKDRDSDHSENNCAAFYRGAWWY
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anders Schlosser et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(6), 3800-3809 (2009-08-28)
Chitin is a highly acetylated compound and the second most abundant biopolymer in the world next to cellulose. Vertebrates are exposed to chitin both through food ingestion and when infected with parasites, and fungi and chitin modulate the immune response